Print…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
176370100 176370500
ACRO176370100EA 32.3 EUR
ACRO176370100 ACRO176370500
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 108…110 °C (26 mmHg)
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005976
Número CAS: 177-11-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4809 to 1.4829 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %