Print…
Óleo de silicone alta temperatura
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
174661000 174665000 174660025
ACRO174661000EA 116 EUR
ACRO174661000 ACRO174665000 ACRO174660025
Óleo de silicone alta temperatura
Óleo de silicone
CAS No.: 63148-58-3
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132673
Número CAS: 63148-58-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to straw yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
Viscosity 100 to 150 cSt (at 25°C)