Print…
DL-2-Allylglycine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
174220010 174220050
ACRO174220010EA 67.4 EUR
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Fórmula: C₅H₉NO₂
Peso Molecular: 115.13 g/mol
Ponto de Fusão: 251…253 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063103
Número CAS: 7685-44-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %