Print…
Quercetin hydrate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one xhydrate
174070250 174071000 174070100
ACRO174070250EA 47.9 EUR
ACRO174070250 ACRO174071000 ACRO174070100
Quercetin hydrate 95%
Quercetin hydrate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Fórmula: C₁₅H₁₀O₇·xH₂O
Peso Molecular: 302.24 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006828
Número CAS: 849061-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥94 %