Print…
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 254 EUR
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Fórmula: C₉H₁₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012902
Número CAS: 1477-68-5
Encomendar
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %