Print…
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
169360050 169360100 169360010
ACRO169360050EA 114 EUR
ACRO169360050 ACRO169360100 ACRO169360010
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
CAS No.: 1518-16-7
Fórmula: C₁₂H₄N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011664
Número CAS: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Green to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %