Print…
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168100100 168100010
ACRO168100100EA 184 EUR
ACRO168100100 ACRO168100010
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
CAS No.: 1914-58-5
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 82…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002783
Número CAS: 1914-58-5
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
HPLC ≥95 %