Print…
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
167950050 167950100
ACRO167950050EA 62.7 EUR
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Fórmula: C₁₂H₉N₃
Ponto de Fusão: 220…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005586
Número CAS: 1137-68-4
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %