Print…
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
167240100 167240500 167242500
ACRO167240100EA 27.2 EUR
ACRO167240100 ACRO167240500 ACRO167242500
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS No.: 29976-53-2
Fórmula: C₈H₁₃NO₃
Ponto de ebulição: 95…98 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,135 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006188
Número CAS: 29976-53-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Density (20°C) 1.13 to 1.14 kg/l
GC ≥98.50 %