Print…
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
166040050 166040250
ACRO166040050EA 50.8 EUR
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₇H₁₃ClO₂
Peso Molecular: 164.629 g/mol
Ponto de ebulição: 73…76 °C (7 mmHg)
Densidade: 1.09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003217
Número CAS: 5978-08-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %