Print…
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isoamyl nitrite
165701000 165705000 165700025
ACRO165701000EA 62.1 EUR
ACRO165701000 ACRO165705000 ACRO165700025
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% estabilizada
Isopentyl nitrite (mixed isomers )
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 96…99 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002057
Número CAS: 110-46-3
UN: 1113
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % Sodium carbonate
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm