Print…
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
165390025 165395000
ACRO165390025EA 441 EUR
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 120 °C (1mbar)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005927
Número CAS: 19438-60-9
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA