Print…
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
165131000 165130025 165135000
ACRO165131000EA 30.9 EUR
ACRO165131000 ACRO165130025 ACRO165135000
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
CAS No.: 92-55-7
Fórmula: C₉H₉NO₇
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003244
Número CAS: 92-55-7
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %