Print…
Pregnenolone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
164420050 164420250 164421000
ACRO164420050EA 65.7 EUR
ACRO164420050 ACRO164420250 ACRO164421000
Pregnenolone 99%
Pregnenolone
CAS No.: 145-13-1
Fórmula: C₂₁H₃₂O₂
Ponto de Fusão: 190…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003628
Número CAS: 145-13-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +27° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)