Print…
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
162400050 162400250
ACRO162400050EA 33.9 EUR
ACRO162400050 ACRO162400250
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Appearance: White to light beige Granular powder
Fórmula: CH₇N₅
Peso Molecular: 125.56 g/mol
Ponto de Fusão: 178…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012948
Número CAS: 36062-19-8
Encomendar
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %