Print…
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Pyridinedicarboxylicacidchloride, 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 50.6 EUR
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO₂
Ponto de ebulição: 284 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006289
Número CAS: 3739-94-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %