Print…
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
160030250 160031000
ACRO160030250EA 27.7 EUR
ACRO160030250 ACRO160031000
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Fórmula: C₂H₅BrO₃S
Ponto de Fusão: 282…286 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007530
Número CAS: 4263-52-9
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 282 to 286 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Br) On dry substance
Loss on drying ≤0.5 %