Print…
Succinamic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
158730050 158731000
ACRO158730050EA 23.3 EUR
ACRO158730050 ACRO158731000
Succinamic acid 97%
Succinamic acid
Appearance: White Crystalline powder or needles
Fórmula: C₄H₇NO₃
Peso Molecular: 117.104 g/mol
Ponto de Fusão: 153…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008041
Número CAS: 638-32-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %