Print…
2-Piperidineethanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
157611000 157615000 157610050
ACRO157611000EA 216 EUR
ACRO157611000 ACRO157615000 ACRO157610050
2-Piperidineethanol 95%
2-Piperidineethanol
Appearance: White to light yellow Low melting crystalline solid
Fórmula: C₇H₁₅NO
Peso Molecular: 129.20 g/mol
Ponto de ebulição: 234 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…43 °C
Densidade: 1.01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005989
Número CAS: 1484-84-0
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥94 %