Print…
Acid red 27 85%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Amaranth, Sodium 3-hydroxy-4-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Bordeaux S, Food Red No. 2, Azo Rubine S, Wool Red 40 F, Naphthol Red
153030250 153031000 153035000
ACRO153030250EA 58.9 EUR
ACRO153030250 ACRO153031000 ACRO153035000
Acid red 27 85%, puro
Acid red 27
CAS No.: 915-67-3
Fórmula: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004076
Número CAS: 915-67-3
Encomendar
Appearance Dark red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80 %
HPLC ≥97.5 %