Print…
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
152480050 152480250
ACRO152480050EA 41.2 EUR
ACRO152480050 ACRO152480250
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Fórmula: C₁₁H₁₅ClO
Ponto de ebulição: 135…136 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074724
Número CAS: 2094-72-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %