Print…
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantemente trans 92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
152120500 152120100
ACRO152120500EA 303 EUR
ACRO152120500 ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantemente trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Fórmula: C₁₀H₁₉O₅P
Peso Molecular: 250.231 g/mol
Ponto de ebulição: 133…135 °C (.4 mmHg)
Densidade: 1.12 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009192
Número CAS: 10236-14-3
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %