Print…
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
150690010 150690050 150690051
ACRO150690010EA 75.4 EUR
ACRO150690010 ACRO150690050 ACRO150690051
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Appearance: White to off-white Powder
Fórmula: CH₄O₄S
Ponto de Fusão: 200 °C
Ponto de Inflamação: 184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044664
Número CAS: 870-72-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 %
HPLC ≥97.5 %