Print…
trans-β-Methylstyrene 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150150100 150150010 150150500
ACRO150150100EA 160 EUR
ACRO150150100 ACRO150150010 ACRO150150500
trans-β-Methylstyrene 97% estabilizado
trans-beta-Methylstyrene
CAS No.: 873-66-5
Fórmula: C₉H₁₀
Ponto de ebulição: 175 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,911 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009280
Número CAS: 873-66-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 % BHT