Print…
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (mistura endo + exo) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
149100250 149101000 149100050
ACRO149100250EA 67.7 EUR
ACRO149100250 ACRO149101000 ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (mistura endo + exo) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
CAS No.: 5453-80-5
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 67…70 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,018 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50,6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167568
Número CAS: 5453-80-5
UN: 1989
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %