Print…
Nicotinic acid N-oxide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Oxiniacic Acid, 3-Carboxypyridine 1-oxide
147781000 147780050 147785000
ACRO147781000EA 96.7 EUR
ACRO147781000 ACRO147780050 ACRO147785000
Nicotinic acid N-oxide 99%
Nicotinic acid N-oxide
CAS No.: 2398-81-4
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 260…262 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006201
Número CAS: 2398-81-4
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)