Print…
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-(1-Methylcyclopropyl)ethanone
147630050 147630250
ACRO147630050EA 68.8 EUR
ACRO147630050 ACRO147630250
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Fórmula: C₆H₁₀O
Peso Molecular: 98.145 g/mol
Ponto de ebulição: 125…128 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.895 g/cm³
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010245
Número CAS: 1567-75-5
UN: 1224
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %