Print…
Yohimbine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
141030050 141030250
ACRO141030050EA 155 EUR
ACRO141030050 ACRO141030250
Yohimbine hydrochloride 99%
Yohimbine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Powder
Fórmula: C₂₁H₂₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 285…288 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012674
Número CAS: 65-19-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +99° to +105° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %