Print…
Tolazoline hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
138980500 138982500
ACRO138980500EA 50.2 EUR
ACRO138980500 ACRO138982500
Tolazoline hydrochloride 99%
Tolazoline hydrochloride
CAS No.: 59-97-2
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012693
Número CAS: 59-97-2
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %