Print…
Tetraethylenepentamine, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138112500 138115000 138110025
ACRO138112500EA 27.4 EUR
ACRO138112500 ACRO138115000 ACRO138110025
Tetraethylenepentamine, Grau técnico
Tetraethylenepentamine
CAS No.: 112-57-2
Fórmula: C₈H₂₃N₅
Ponto de ebulição: 340 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008168
Número CAS: 112-57-2
UN: 2320
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HCl ≥95.0 %