Print…
DL-Tartaric acid 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
137875000 137870025 137871000
ACRO137875000EA 111 EUR
ACRO137875000 ACRO137870025 ACRO137871000
DL-Tartaric acid 99.5%
DL-Tartaric acid
Appearance: White Crystalline powder
Fórmula: C₄H₆O₆
Peso Molecular: 150.09 g/mol
Ponto de Fusão: 200…206 °C
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151254
Número CAS: 133-37-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 206 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20 °C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm