Print…
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
134780100 134780010
ACRO134780100EA 102 EUR
ACRO134780100 ACRO134780010
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021643
Número CAS: 3900-45-6
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %