Print…
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
134320010 134320050
ACRO134320010EA 23.1 EUR
ACRO134320010 ACRO134320050
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Fórmula: C₈H₁₂N₄
Peso Molecular: 164.21 g/mol
Ponto de ebulição: 96…97 °C (.2 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…36 °C
Densidade: 1.07 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040742
Número CAS: 20980-22-7
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %