Print…
trans-Stilbene oxide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
132780050 132780010 132780250
ACRO132780050EA 86.9 EUR
ACRO132780050 ACRO132780010 ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064311
Número CAS: 1439-07-2
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %