Print…
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131950050 131950250
ACRO131950050EA 54.5 EUR
ACRO131950050 ACRO131950250
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder or crystals
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012812
Número CAS: 16179-97-8
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %