Print…
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
130081000 130080250
ACRO130081000EA 101 EUR
ACRO130081000 ACRO130080250
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
CAS No.: 128-69-8
Fórmula: C₂₄H₈O₆
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006916
Número CAS: 128-69-8
Encomendar
Appearance Dark red Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
Water ≤1 % (K.F.)
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm