Print…
Perfluorodecahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
130040250 130041000 130045000
ACRO130040250EA 48.5 EUR
ACRO130040250 ACRO130041000 ACRO130045000
Perfluorodecahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- 90%
Perfluorodecahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₁₀F₁₈
Peso Molecular: 462,08
Ponto de ebulição: 142 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010626
Número CAS: 306-94-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %