Print…
Pamoic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
129721000 129725000
ACRO129721000EA 55.6 EUR
ACRO129721000 ACRO129725000
Pamoic acid 98+%
Pamoic acid
CAS No.: 130-85-8
Fórmula: C₂₃H₁₆O₆
Peso Molecular: 388.38 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004079
Número CAS: 130-85-8
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH 98.0 to 102.0 %
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT