Print…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
127870100 127870500
ACRO127870100EA 61 EUR
ACRO127870100 ACRO127870500
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 98%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₆OS
Densidade: 1,18 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005434
Número CAS: 13679-70-4
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %