Print…
Pargyline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
127530010 127530050
ACRO127530010EA 21.7 EUR
ACRO127530010 ACRO127530050
Pargyline 97%
Pargyline
Appearance: Clear yellow Liquid
Fórmula: C₁₁H₁₃N
Ponto de ebulição: 86…88 °C (4 mmHg)
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008576
Número CAS: 555-57-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %