Print…
3-(Methylamino)propionitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
126220050 126220500
ACRO126220050EA 29.9 EUR
ACRO126220050 ACRO126220500
3-(Methylamino)propionitrile 98%
3-(Methylamino)propionitrile
Appearance: Clear yellow Liquid
Fórmula: C₄H₈N₂
Ponto de ebulição: 182…186 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001954
Número CAS: 693-05-0
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g