Print…
D(+)-Melibiose monohydrate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose monohydrate, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, alpha-D-(+)-Melibiose monohydrate
125370250 125371000 125375000
ACRO125370250EA 251 EUR
ACRO125370250 ACRO125371000 ACRO125375000
D(+)-Melibiose monohydrate 99+%
D-(+)-Melibiose monohydrate
CAS No.: 66009-10-7
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·H₂O
Ponto de Fusão: 182 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00198188
Número CAS: 66009-10-7