Print…
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121200250 121201000 121205000
ACRO121200250EA 69.3 EUR
ACRO121200250 ACRO121201000 ACRO121205000
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear light yellow to brown Liquid
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 79…81 °C (13 mmHg)
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003181
Número CAS: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %