Print…
EDTA sal tetrasódico hidratado 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
118440025 118445000 118440100
ACRO118440025EA 224 EUR
ACRO118440025 ACRO118445000 ACRO118440100
EDTA sal tetrasódico hidratado 98%, puro
EDTA sal tetrasódico hidratado
CAS No.: 194491-31-1
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Peso Molecular: 380.17 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150025
Número CAS: 194491-31-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 5 % to 15 % (160°C)
Residue after ignition ≤0.05 %
Clarity of solution (2% soln.) Passes test