Print…
Ellagic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,7,8-Tetrahydroxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, 4,4',5,5',6,6'-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2',6'-dilactone
117740100 117740025 117740500
ACRO117740100EA 158 EUR
ACRO117740100 ACRO117740025 ACRO117740500
Ellagic acid 97%
Ellagic acid
CAS No.: 476-66-4
Fórmula: C₁₄H₆O₈
Peso Molecular: 302.194 g/mol
Ponto de Fusão: >360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006914
Número CAS: 476-66-4
Encomendar
Appearance Beige to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥95 %
Color scale ≤10 APHA