Print…
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diacetone-D-galactose, 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose, ((3aR,5R,5aS,8aS,8bR)-2,2,7,7-Tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-5-yl)methanol
115240050 115240250
ACRO115240050EA 40.8 EUR
ACRO115240050 ACRO115240250
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 97%
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or paste
Fórmula: C₁₂H₂₀O₆
Ponto de ebulição: 117 °C (,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Densidade: 1,14 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063225
Número CAS: 4064-06-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or paste
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4685 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -57° to -61° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)