Print…
3,3'-Diaminobenzidina tetrahidrocloreto hidratado, (máx. 10% H₂O) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DAB HCl hydrate, 3,3',4,4'-Biphenyltetramine tetrahydrochloride hydrate, DAB tetrahydrochloride hydrate
112090050 112090250 112090010
ACRO112090050EA 68.5 EUR
ACRO112090050 ACRO112090250 ACRO112090010
3,3'-Diaminobenzidina tetrahidrocloreto hidratado, (máx. 10% H₂O) 97%
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08273058
Número CAS: 868272-85-9
Encomendar
Appearance Grey to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 % (120°C)