Print…
Cinnamyl bromide predominantemente trans 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
110400050 110400250 110401000
ACRO110400050EA 27 EUR
ACRO110400050 ACRO110400250 ACRO110401000
Cinnamyl bromide predominantemente trans 97%
Cinnamyl bromide
Appearance: Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Fórmula: C₉H₉Br
Peso Molecular: 197.08 g/mol
Ponto de ebulição: 103 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: 26…32 °C
Densidade: 1.332 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000245
Número CAS: 4392-24-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 32 °C
HPLC ≥96.0 %