Print…
Cinnamamide predominantemente trans 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cinnamamide (Predominantly trans)
110360050 110360250
ACRO110360050EA 50.4 EUR
ACRO110360050 ACRO110360250
Cinnamamide predominantemente trans 97%
Cinnamamide
CAS No.: 621-79-4
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de Fusão: 146…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008033
Número CAS: 621-79-4
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %