Print…
Chlorogenic acid predominantemente trans (de sementes de café) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
109240010 109240050
ACRO109240010EA 96.7 EUR
ACRO109240010 ACRO109240050
Chlorogenic acid predominantemente trans (de sementes de café) 98%
Chlorogenic acid
CAS No.: 327-97-9
Fórmula: C₁₆H₁₈O₉
Ponto de Fusão: 205…209 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003862
Número CAS: 327-97-9
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %